Merck
ENAH5802EAD9
Enamine
3-methyl-7H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbohydrazide
Wybierz wielkość
100 MG
1325,70 zł
250 MG
1811,25 zł
500 MG
2870,10 zł
1 G
3618,90 zł
2.5 G
6900,75 zł
5 G
10 112,40 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-54411-100MG
1325,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1325,70 zł
250 MG
1811,25 zł
500 MG
2870,10 zł
1 G
3618,90 zł
2.5 G
6900,75 zł
5 G
10 112,40 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-54411-100MG
1325,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-methylene-2,3-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9N5O/c1-4-6-2-5(8(14)11-9)3-10-7(6)13-12-4/h2-3,12H,1,9H2,(H,10,13)(H,11,14)
Klucz InChI
JZXBASDFTYHKRD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54411
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54411
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)