Merck
ENAH5802E9BF
Enamine
4-[(4-methoxyphenyl)methylidene]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.42
Numer MDL:
Iupac Name
(Z)-4-(4-methoxybenzylidene)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C23H21NO3/c1-14-11-16(13-15-7-9-17(27-2)10-8-15)22-19(12-14)21(23(25)26)18-5-3-4-6-20(18)24-22/h3-10,13-14H,11-12H2,1-2H3,(H,25,26)/b16-13-
Klucz InChI
RAEVJWCABIVQLE-SSZFMOIBSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04122
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)