Merck
ENAH38A2D8F3
Enamine
2-(azetidin-3-yl)-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1998,45 zł
250 MG
2758,95 zł
500 MG
4233,15 zł
1 G
5373,90 zł
2.5 G
10 334,70 zł
5 G
15 196,05 zł
10 G
22 444,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6764713-100MG
1998,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1998,45 zł
250 MG
2758,95 zł
500 MG
4233,15 zł
1 G
5373,90 zł
2.5 G
10 334,70 zł
5 G
15 196,05 zł
10 G
22 444,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6764713-100MG
1998,45 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c1-14-10-5-3-2-4-9(10)13-11(14)8-6-12-7-8;;/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
LSMJORPYFDZKRR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764713
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764713
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)