Merck
ENAH3035D69A
Enamine
4-(chloromethyl)oxane-4-carbonitrile
Wybierz wielkość
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2992395-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.62
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2992395-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10ClNO/c8-5-7(6-9)1-3-10-4-2-7/h1-5H2
Klucz InChI
JANYHOUCPCKUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)