Merck
ENAH2C5568B2
Enamine
2-chloro-5-methylcyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1241634-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.63
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1241634-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
101-102
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11ClO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XXIXGILTWJTYND-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1241634
Melting Point
101-102
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1241634
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)