Merck
ENAH11DD20EF
Enamine
potassium 3-(cyanosulfanyl)propane-1-sulfonate
Wybierz wielkość
100 MG
1495,35 zł
250 MG
2051,10 zł
500 MG
3115,80 zł
1 G
3940,65 zł
2.5 G
7526,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1721237-100MG
1495,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1495,35 zł
250 MG
2051,10 zł
500 MG
3115,80 zł
1 G
3940,65 zł
2.5 G
7526,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.33
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1721237-100MG
1495,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
potassium 3-thiocyanato-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H7NO3S2.K/c5-4-9-2-1-3-10(6,7)8;/h1-3H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
BGILMHHTOJDVTK-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)