Merck
ENAH11DD19B9
Enamine
lithium(1+) ion 2-{5H,6H,8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl}acetate
Wybierz wielkość
50 MG
1828,80 zł
100 MG
2636,10 zł
250 MG
3671,55 zł
500 MG
5666,40 zł
1 G
7204,95 zł
2.5 G
13 926,60 zł
5 G
20 513,70 zł
10 G
30 318,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1718836-50MG
1828,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1828,80 zł
100 MG
2636,10 zł
250 MG
3671,55 zł
500 MG
5666,40 zł
1 G
7204,95 zł
2.5 G
13 926,60 zł
5 G
20 513,70 zł
10 G
30 318,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.1
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1718836-50MG
1828,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
lithium 2-(5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3.Li/c11-7(12)3-5-8-9-6-4-13-2-1-10(5)6;/h1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XYXGFBDEMKEINW-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)