Merck
ENAH03BC0137
Enamine
methyl 3-hydroxy-2,4-dimethylpentanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2,4-dimethylpentanoate
Inchi Code
1S/C8H16O3/c1-5(2)7(9)6(3)8(10)11-4/h5-7,9H,1-4H3
Klucz InChI
MXWOUIHOPZWBDL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296883
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296883
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)