Merck
ENAH03A0145E
Enamine
2-(4-chloro-3-methylphenyl)acetonitrile
Wybierz wielkość
100 MG
2265,75 zł
250 MG
2880,00 zł
500 MG
4055,85 zł
1 G
4968,45 zł
2.5 G
8934,75 zł
5 G
12 819,15 zł
10 G
18 610,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1091536-100MG
2265,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2265,75 zł
250 MG
2880,00 zł
500 MG
4055,85 zł
1 G
4968,45 zł
2.5 G
8934,75 zł
5 G
12 819,15 zł
10 G
18 610,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.62
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1091536-100MG
2265,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(4-chloro-3-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c1-7-6-8(4-5-11)2-3-9(7)10/h2-3,6H,4H2,1H3
Klucz InChI
FXXLSLVDZPRCNA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091536
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091536
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)