Merck
ENAH039FE276
Enamine
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.8
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25NO2.ClH/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12(14)15;/h3-11H2,1-2H3,(H,14,15);1H
Klucz InChI
SLRDPIGTFZQIPD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)