Merck
ENAH0385630D
Enamine
4-propanoylpiperazin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
4-propionyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-7(11)9-4-3-8-6(10)5-9/h2-5H2,1H3,(H,8,10)
Klucz InChI
HQUGNUJTASFXAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734630
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734630
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)