Merck
ENA964468311
Enamine
tert-butyl 4-(fluorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.32
Numer MDL:
mp
69-70
Iupac Name
tert-butyl 4-(fluorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18FNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-6-4-8(5-7-12)17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
ALXDXTYJLZPTAG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651095
Melting Point
69-70
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651095
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)