Merck
ENA964467390
Enamine
7-fluoro-1-benzofuran-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
2.5 G
11 738,70 zł
5 G
17 272,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-215889-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
2.5 G
11 738,70 zł
5 G
17 272,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.14
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-215889-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
7-fluoro-1-benzofuran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FO3/c10-7-2-1-6(9(11)12)5-3-4-13-8(5)7/h1-4H,(H,11,12)
Klucz InChI
KELIAGSOLXPTAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215889
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215889
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)