Merck
ENA947388090
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-78704-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-78704-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-12-6-9(7-13)10(11-12)8-4-2-3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
GHQGKTGUNDFKTG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)