Merck
ENA946840428
Enamine
5-(trifluoromethyl)pyridazine-3-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.17
Numer MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)pyridazine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4F3N3O2S/c6-5(7,8)3-1-4(11-10-2-3)14(9,12)13/h1-2H,(H2,9,12,13)
Klucz InChI
ICRDLTWGXVVXBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384099
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384099
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)