Merck
ENA769517487
Enamine
2-methyl-2-[(3,4,5-trifluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.71
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(3,4,5-trifluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3N.ClH/c1-12(3-2-4-16-12)7-8-5-9(13)11(15)10(14)6-8;/h5-6,16H,2-4,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
VVLDDEGNJUOAIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373982
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373982
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)