Merck
ENA769508241
Enamine
2,3,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.68
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N.ClH/c1-6(5-8)7(2,3)4;/h6H,5,8H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
GNZQHJMPISJGCN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370707
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370707
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)