Merck
ENA580354428
Enamine
rac-(2R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}oxolane-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
2.5 G
11 738,70 zł
5 G
17 272,80 zł
10 G
25 521,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-322215-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
2.5 G
11 738,70 zł
5 G
17 272,80 zł
10 G
25 521,30 zł
About This Item
Masa cząsteczkowa:
231.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-322215-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(2S,3R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(14)11-6-4-5-15-7(6)8(12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
AMWWDVGQNOILKO-RQJHMYQMSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322215
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322215
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)