Merck
ENA514506751
Enamine
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO3/c11-6-3-1-2-5-8(10(14)15)7(13)4-12-9(5)6/h1-4,13H,(H,14,15)
Klucz InChI
IVDHARKWLBZWCS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)