Merck
ENA497376172
Enamine
6-fluoro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine
Wybierz wielkość
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-256335-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-256335-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-fluoro-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinamine
Inchi Code
1S/C14H15FN2/c1-8-6-10-13(7-11(8)15)17-12-5-3-2-4-9(12)14(10)16/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,17)
Klucz InChI
ACOCWQHAGYYMMP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256335
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)