Merck
ENA465562072
Enamine
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.51
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H4BrNS.ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;/h1-2H,6H2;1H
Klucz InChI
WPEBCMRYBQKBBF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)