Merck
ENA458432559
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
264-266
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-3-1-2-4-8(7)12-6-10-5-11-12/h1-6H,(H,13,14)
Klucz InChI
INJKHFHZWYNONQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Melting Point
264-266
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)