Merck
ENA447959110
Enamine
1,3-dicyclopropylpropane-1,3-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
1,3-dicyclopropyl-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8(6-1-2-6)5-9(11)7-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
QSEFTOYPSHMMDG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)