Merck
ENA428683267
Enamine
tert-butyl 2-methylbutanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-6-7(2)8(10)11-9(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
LPSJKZWOLKMCCA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183967