Merck
ENA428074168
Enamine
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.04
Numer MDL:
Iupac Name
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2NS/c6-4-3(1-8)2-9-5(4)7/h2H
Klucz InChI
GLUMTSGBCKJDHN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)