Merck
ENA413170892
Enamine
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.26
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-9-12-7-4-8-14(12)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-8,10H2
Klucz InChI
UWHFYOCFQGYYIH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)