Merck
ENA413167631
Enamine
N1-(6-methylpyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Numer MDL:
Iupac Name
N~1~-(6-methyl-2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-7-3-2-4-8(11-7)10-6-5-9/h2-4H,5-6,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
DIISTLIQPFNXIB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146223
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)