Merck
ENA410542642
Enamine
(3-bromothiophen-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2,7H,3H2
Klucz InChI
IXULCOYQSDIBFO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136694
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136694
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)