Merck
ENA402267299
Enamine
2,6,7-trichloroquinoxaline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.48
Numer MDL:
mp
147-148
Iupac Name
2,6,7-trichloroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H3Cl3N2/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)13-8(11)3-12-6/h1-3H
Klucz InChI
WKHZLRADDUHIIV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Melting Point
147-148
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)