Merck
ENA387772656
Enamine
2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.15
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,2-difluoroethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-7(10)5-13-8-3-6(4-11)1-2-12-8/h1-3,7H,5H2
Klucz InChI
OQHZRPHVQQIVDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)