Merck
ENA372572770
Enamine
1-[3-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
(1-acetyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h8,10H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
SPVDEFLVIBQUIQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
BAF367380010BAF367380050BAF367380100
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-1700
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0050
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0100
Overall L
14 in. (355 mm)
Overall L
3 in. (75 mm)
Overall L
4.375 in. (110 mm)
Overall L
7.125 in. (180 mm)
bowl L
9 in. (230 mm)
bowl L
1.75 in. (45 mm)
bowl L
2.75 in. (70 mm)
bowl L
4 in. (100 mm)
bowl diam.
5.375 in. (135 mm)
bowl diam.
1 in. (25 mm)
bowl diam.
1.5 in. (38 mm)
bowl diam.
2 in. (50 mm)
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)