Merck
ENA370562961
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonamido)propanoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1431,00 zł
250 MG
1951,65 zł
500 MG
2987,10 zł
1 G
3782,70 zł
2.5 G
7216,65 zł
5 G
10 574,55 zł
10 G
15 588,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-104479-100MG
1431,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1431,00 zł
250 MG
1951,65 zł
500 MG
2987,10 zł
1 G
3782,70 zł
2.5 G
7216,65 zł
5 G
10 574,55 zł
10 G
15 588,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-104479-100MG
1431,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]alanine
Inchi Code
1S/C7H11N3O4S/c1-5(7(11)12)9-15(13,14)6-3-8-10(2)4-6/h3-5,9H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
PDQYCGDANCOGDV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104479
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104479
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)