Merck
ENA360887222
Enamine
2-(4-fluorophenyl)ethene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13(10,11)12/h1-6H,(H2,10,11,12)/b6-5+
Klucz InChI
MGTWJCHMMFWKPV-AATRIKPKSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)