Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
ENA360886689
Enamine
6-chloro-N,N-dimethyl-5-[(methylamino)methyl]pyrimidin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
N-{[4-chloro-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinyl]methyl}-N-methylamine
Inchi Code
1S/C8H13ClN4/c1-10-4-6-7(9)11-5-12-8(6)13(2)3/h5,10H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
RSDXNEBRDGBYHM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96245
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96245
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)