Merck
ENA341295129
Enamine
4-ethylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.65
Numer MDL:
Iupac Name
4-ethyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-2-8-3-4-11-6(5-8)7(9)10;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Klucz InChI
VJUXRLUXLJLQGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91524
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91524
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)