Merck
ENA341294663
Enamine
4-[(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)methyl]morpholine-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
4-[(4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinyl)methyl]-2-morpholinecarboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15N3O4.2ClH/c18-13-9-3-1-2-4-10(9)15-12(16-13)8-17-5-6-21-11(7-17)14(19)20;;/h1-4,8,11,15H,5-7H2,(H,16,18)(H,19,20);2*1H
Klucz InChI
SPJGOXQAOMFWEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92141
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)