Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
ENA332672289
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
$296.40
250 MG
$422.50
500 MG
$665.60
1 G
$852.80
2.5 G
$1,673.10
5 G
$2,473.90
10 G
$3,669.90
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-47932-100MG
$296.40
Wysyłka w ciągu 7 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
$296.40
250 MG
$422.50
500 MG
$665.60
1 G
$852.80
2.5 G
$1,673.10
5 G
$2,473.90
10 G
$3,669.90
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.71
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-47932-100MG
$296.40
Wysyłka w ciągu 7 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO/c1-3-15(12(16)8-13)9(2)10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
WUXJUKPVASWMNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)