Merck
ENA321763421
Enamine
3-[(3-methylphenyl)methoxy]aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
3-[(3-methylbenzyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-11-4-2-5-12(8-11)10-16-14-7-3-6-13(15)9-14/h2-9H,10,15H2,1H3
Klucz InChI
PFDQOMBDBSBDAU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)