Merck
ENA238712901
Enamine
(3-bromobutyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
(3-bromobutyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
BVPCLVMIRNEUBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)