Merck
ENA061488503
Enamine
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
89-91
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
Klucz InChI
WGUPBBABCUKYCC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13892
Melting Point
89-91
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13892
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)