Merck
ENA061488303
Enamine
3-(3-chloro-1,1-dioxo-1lambda6-benzothiophen-2-yl)prop-2-enoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
840,15 zł
250 MG
1115,10 zł
500 MG
1641,60 zł
1 G
2045,25 zł
2.5 G
3823,65 zł
5 G
5555,25 zł
10 G
8146,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-13692-100MG
840,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
840,15 zł
250 MG
1115,10 zł
500 MG
1641,60 zł
1 G
2045,25 zł
2.5 G
3823,65 zł
5 G
5555,25 zł
10 G
8146,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-13692-100MG
840,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(2E)-3-(3-chloro-1,1-dioxido-1-benzothien-2-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO4S/c12-11-7-3-1-2-4-8(7)17(15,16)9(11)5-6-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b6-5+
Klucz InChI
PESVIVSVXAOIEM-AATRIKPKSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13692
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13692
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)