Merck
COMH93D61DFF
Combi-Blocks, Inc.
2-([(2,6-Dimethylphenyl)amino]carbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.35
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-[(2,6-dimethylanilino)carbonyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO3/c1-10-6-5-7-11(2)14(10)17-15(18)12-8-3-4-9-13(12)16(19)20/h5-7,12-13H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)
Klucz InChI
GOLSKGZLRARSGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-4285
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-4285
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)