Merck
C12H316CF358
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-6-chloro-3,4-difluoro-phenol
Wybierz wielkość
10 MG
$916.70
$916.70
Cena katalogowa$1,030.00Zaoszczędź 11%
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
$916.70
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.43
Numer MDL:
$916.70
Cena katalogowa$1,030.00Zaoszczędź 11%
Dostępny w magazynieSzczegóły
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2O/c7-4-5(10)3(9)1-2(8)6(4)11/h1,11H
Klucz InChI
TWFKZHJHAFTQHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Liquid or Low MP Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)