Merck
CH4102152150
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.09
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)11-9(12)6-10/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
QLFJPPNMBXMPHB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023667
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023667_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)