Merck
P-044
Supelco
Promethazine hydrochloride
vial of 25 mg, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.88
Beilstein:
4166397
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
solid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
vial of 25 mg
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Prometazyna jest analogiem fenotiazyny przepisywanym w leczeniu choroby lokomocyjnej, nudności, wymiotów i alergii. Ten certyfikowany materiał referencyjny jest odpowiedni dla metod GC/MS lub LC/MS w testach prometazyny do analizy kryminalistycznej, testów narkotykowych w moczu lub toksykologii klinicznej. Sprzedawana pod nazwami handlowymi 8559 i 8558, prometazyna ma działanie przeciwhistaminowe, uspokajające i łagodne działanie przeciwpsychotyczne. Związek ten został również znaleziony w rekreacyjnym narkotyku "Purple Drank".
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Phenadoz is a registered trademark of Watson Laboratories, Inc.
Phenergan is a registered trademark of Delcor Asset Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gaeul Han et al.
Current issues in molecular biology, 43(3), 1669-1684 (2021-10-27)
Postmenopausal syndrome refers to symptoms caused by the gradual decrease in female hormones after mid-40 years. As a target organ of estrogen, decrease in estrogen causes various changes in brain function such as a decrease in choline acetyltransferase and brain-derived
Elisa Izquierdo et al.
Cancer discovery (2021-11-06)
The survival of children with DIPG remains dismal, with new treatments desperately needed. In a prospective biopsy-stratified clinical trial, we combined detailed molecular profiling and drug screening in newly-established patient-derived models in vitro and in vivo. We identified in vitro
Mario Schietroma et al.
Journal of the American College of Surgeons, 220(5), 921-933 (2015-04-05)
This article has been retracted: please see Elsevier Policy on Article Withdrawal (https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/article-withdrawal). This article has been retracted at the request of the Editor-in-Chief. An independent statistical analysis based on the summary data tables and statistical results reported in the
Cheryl C Y Loh et al.
PloS one, 9(10), e110800-e110800 (2014-10-25)
Chloroquine was a cheap, extremely effective drug against Plasmodium falciparum until resistance arose. One approach to reversing resistance is the inhibition of chloroquine efflux from its site of action, the parasite digestive vacuole. Chloroquine accumulation studies have traditionally relied on
Shigeru Hishinuma et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 231-241 (2014-07-30)
Differential binding sites for first- and second-generation antihistamines were indicated on the basis of the crystal structure of human histamine H1 receptors. In this study, we evaluated differences between the thermodynamic driving forces of first- and second-generation antihistamines for human