Merck
BL3H9998ECB5
BLD Pharmatech Co., Ltd.
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2,2-difluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H6F2O3S/c1-9(6,7)8-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
JVLBOSKDGOGFEY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://www.bldpharm.com/products/163035-65-2.html
Synonym
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.bldpharm.com/static/upload/prosds/bldsds/977/SDS-BD00976403.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)