Merck
900129E
Avanti
15(S)-HAEA
Avanti Research - A Croda Brand (900129E), ethanol solution
Synonim(y):
15(S)-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H37NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.53
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 250 μg (900129E-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (900129E-50UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (900129E)
stężenie
250 μg/mL in ethanol (900129E-250UG)
50 μg/mL in ethanol (900129E-50UG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(NCCO)=O
InChI
1S/C22H37NO3/c1-2-3-13-16-21(25)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-22(26)23-19-20-24/h4-5,8-11,14,17,21,24-25H,2-3,6-7,12-13,15-16,18-20H2,1H3,(H,23,26)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t21-/m0/s1
Klucz InChI
XZQKRCUYLKDPEK-BPVVGZHASA-N
Opis ogólny
15-HAEA is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH).
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900129E-50UG, 900129E-250UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Methylation and acetylation of 15-hydroxyanandamide modulate its interaction with the endocannabinoid system
Amadio D, et al.
Biochimie, 92(4), 378-387 (2010)