Merck
900113P
Avanti
PGE1-d9
powder
Synonim(y):
Prostaglandin E1-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25D9O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.54
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Opis ogólny
Prostaglandin E1-d9 (PGE1-d9) is a deuterated derivative of PGE1.
Działania biochem./fizjol.
Prostaglandin E1 (PGE1) possesses vasodilator activities.
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prostaglandins (2012)