Merck
860725P
Avanti
28:0 SM (d18:1/28:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H103N2O6P
Masa cząsteczkowa:
871.35
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 x 5 mg (860725P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860725P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3