Merck
860563C
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
Synonim(y):
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H89N4O10PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
945.28
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860563C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
stężenie
1 mg/mL (860563C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Zastosowanie
18:1-12:0 Biotin PC may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions. It may also be used in the preparation of liposomes.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)